Przejdź do
21-2050
Nitrobenzene
SAJ first grade, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12191501
Beilstein/REAXYS Number:
507540
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
210-211 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.15 mmHg ( 20 °C), 50 mmHg ( 120 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
4.2 (vs air)
vapor pressure
0.15 mmHg ( 20 °C), 50 mmHg ( 120 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
899 °F
expl. lim.
40 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
pH
8.0-8.5 (20 °C, 1 g/L)
bp
210-211 °C (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitrobenzene
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Blood
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
190.4 °F
flash_point_c
88 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
98-95-3
CAS No.
98-95-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)