Przejdź do
19-4060
NMP
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
1-Methyl-2-pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidone, NMP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
99.13
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-828-1
Beilstein/REAXYS Number:
106420
MDL number:
Assay:
≥98.0%
Grade:
SAJ first grade
Bp:
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
0.29 mmHg ( 20 °C), 0.99 mmHg ( 40 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1-Methyl-2-pyrrolidinone, SAJ first grade, ≥98.0%
grade
SAJ first grade
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
0.29 mmHg ( 20 °C), 0.99 mmHg ( 40 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
518 °F
expl. lim.
9.5 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
pH
7.7-8
bp
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methyl-2-pyrrolidinone
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
872-50-4
CAS No.
872-50-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)