Przejdź do
19-3540
4-Methyl-2-pentanone
JIS special grade, ≥99.5%
Synonim(y):
Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
EC Number:
203-550-1
UNSPSC Code:
12352115
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
605399
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
JIS special grade
Bp:
117-118 °C
Vapor pressure:
15.7 mmHg
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
15.7 mmHg
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
840 °F
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
density
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-2-pentanone
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-10-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Ginette Truchon et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 3(3), 137-143 (2006-02-09)
Compartmental and physiologically based toxicokinetic modeling coupled with Monte Carlo simulation were used to quantify the impact of biological variability (physiological, biochemical, and anatomic parameters) on the values of a series of bio-indicators of metal and organic industrial chemical exposures.
H J Shim et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 656(2), 407-414 (1994-06-17)
A high-performance liquid chromatographic method was developed for the simultaneous determination of a new anthracycline, DA-125 (I), and its metabolites (M1, M2, M3, and M4) in rat plasma and urine using fluorescein as an internal standard. Compound I, a prodrug
Serife Saçmaci et al.
Analytica chimica acta, 623(1), 46-52 (2008-07-10)
A method for speciation, preconcentration and separation of Fe(II) and Fe(III) in different matrices was developed using solvent extraction and flame atomic absorption spectrometry. 4-Acetyl-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid (AMPC) was used as a new complexing reagent for Fe(III). The Fe(III)-AMPC complex was