Przejdź do
19-2470
Methanol
≥99.8% (GC), suitable for HPLC
Synonim(y):
Methyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
UNSPSC Code:
51273804
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Methanol, suitable for HPLC
grade
HPLC grade
Quality Segment
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
availability
available only in Japan
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Allelopathic effect of the methanol extract of the weed species-red sorrel (Rumex acetosella L.) on the growth, phytohormone content and antioxidant activity of the cover crop - white clover (Trifolium repens L.).: This study explores the use of methanol extracts from red sorrel to analyze their effects on white clover, revealing significant insights into allelopathic interactions and plant biochemistry (Lee IJ et al., 2024).
  • Improvement and prediction of the extraction parameters of lupeol and stigmasterol metabolites of Melia azedarach with response surface methodology.: Focuses on optimizing extraction parameters using methanol, enhancing the yield and purity of important plant metabolites, critical for pharmaceutical applications (Japelaghi RH, 2024).
  • Determination of cotinine and 3-hydroxynicotinine in human serum by liquid chromatography-tandem mass spectrometry and its application.: This paper utilizes methanol as a solvent in chromatographic techniques to detect and quantify nicotine metabolites in serum, showcasing its importance in clinical diagnostics (Wu YQ, 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)