Przejdź do
19-1500
Mercury
JIS special grade, ≥99.5%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Hg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.59
UNSPSC Code:
12141726
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Grade:
JIS special grade
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
vapor density
7 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C), 1 mmHg ( 126 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: mercury
availability
available only in Japan
resistivity
95.8 μΩ-cm, 20°C
bp
356.6 °C (lit.)
mp
−38.87 °C (lit.)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Hg]
InChI
1S/Hg
InChI key
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mercury
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7439-97-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)