Przejdź do
19-1120
Marmur
CP
Synonim(y):
Calcium carbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.09
EC Number:
207-439-9
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
8008338
MDL number:
Grade:
CP
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
CP
form
powder
availability
available only in Japan
pH
8
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)