Przejdź do
18-1760
Luminol
SAJ special grade, powder
Synonim(y):
3-Aminophthalhydrazide, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.16
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-309-4
Beilstein/REAXYS Number:
383929
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Luminol, SAJ special grade
grade
SAJ special grade
form
powder
availability
available only in Japan
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChI key
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Used for chemiluminescence analysis of, for example, metal cations, blood, and glucococorticoids.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Luminol-based chemiluminescent signals: clinical and non-clinical application and future uses
Khan P, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology, 173(2), 333-355 (2014)
Reference values of reactive oxygen species in seminal ejaculates using chemiluminescence assay
Agarwal A, et al.
Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 32(12), 1721-1729 (2015)
Feng-Ming Hsu et al.
Scientific reports, 5, 10291-10291 (2015-05-20)
Esophageal cancer patients with pathological complete response (pCR) to neoadjuvant chemoradiation (CRT) have favorable outcomes. Currently, there was no reliable biomarker predicting the response to CRT. Perioperative circulating mRNA may be associated with prognosis, but its application for predicting treatment