Przejdź do
18-1190
Ligroin
JIS special grade, ≥90.0%
Synonim(y):
Mineral spirits, Petroleum spirits
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41115710
EC Number:
232-453-7
MDL number:
Assay:
≥90.0%
Grade:
JIS special grade
Bp:
60-80 °C (lit.)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
vapor density
>1 (vs air)
assay
≥90.0%
form
liquid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.376 (lit.)
bp
60-80 °C (lit.)
density
0.656 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg+]c1ccc(cc1)C.[Br-]
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ligroin
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-56.2 °F - closed cup
flash_point_c
-49 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
8032-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)