Przejdź do
18-0870
Roztwór wzorcowy ołowiu
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Pb, 1000 ppm Pb
Synonim(y):
Lead(II) nitrate solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Grade:
SAJ special grade
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
1 mg/mL Pb, 1000 ppm Pb
suitability
suitable for atomic absorption spectrometry
SMILES string
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChI key
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10099-74-8
CAS No.
10099-74-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kilarkaje Narayana et al.
Drug and chemical toxicology, 35(2), 208-217 (2011-10-13)
The aim of the present study was to investigate the coexistence of oxidative DNA damage and apoptosis- and necrosis-related DNA damage, and to correlate with ultrastructural changes in hepatocyte nuclei in the lead-nitrate-exposed liver. Adult male Wistar rats were exposed
Kiyomitsu Nemoto et al.
The Journal of toxicological sciences, 36(3), 357-364 (2011-06-02)
Administration of lead ion (Pb) to rats and mice affects hepatic functions such as the induction of hepatic cell proliferation and upregulation of cholesterol biosynthesis. To identify the genes for which expression changes in response to Pb-administration, we analyzed hepatic
Xiao Shu et al.
Environmental science and pollution research international, 19(3), 893-902 (2011-10-04)
Cuttings and seedlings of Jatropha curcas L. were exposed to different regimes of lead (Pb) stress as Pb(NO₃)₂ at 0 (CK), 0.5, 1, 2, 3, and 4 mM kg⁻¹ soil. The effect of Pb treatment on the root length, tolerance