Przejdź do
15-2160
Isonicotinic acid
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
4-Picolinic acid, Pyridine-4-carboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.11
EC Number:
200-228-2
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
109599
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Grade:
SAJ special grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
assay
≥99.0%
form
powder
availability
available only in Japan
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
TWBYWOBDOCUKOW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isonicotinic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)