Przejdź do
13-2295
Hydroxylamine hydrochloride solution
10 % (w/v), suitable for iron determination
Synonim(y):
Hydroxylammonium chloride solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352101
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
10 % (w/v)
dilution
(for analytical testing)
suitability
suitable for iron determination
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
98-95-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)