Przejdź do
13-1910
Hydrogen peroxide solution
JIS special grade, 30.0-35.5%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.01
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352304
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
MDL number:
Concentration:
30.0-35.5%
Form:
liquid
Grade:
JIS special grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: oxidant
availability
available only in Japan
concentration
30.0-35.5%
density
1.13 g/cm3
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrogen peroxide solution
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)