Przejdź do
13-1550
Siarczan hydrazyny
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonim(y):
Hydrazine sulfate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2NH2 · H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.12
EC Number:
204-563-5
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
8778859
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
crystalline
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥97.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
mp
254 °C (lit.)
SMILES string
NN.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H4N2.H2O4S/c1-2;1-5(2,3)4/h1-2H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
ZGCHATBSUIJLRL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan hydrazyny
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10034-93-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Lei Zhou et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 951, 297-306 (2013-01-09)
Human tear fluid is a complex biological fluid that is actually the extracellular fluid of the surface of the eye and can be considered a dilute protein solution. The quality of the tears are critical for vision as they provide
Tino Wilson Sanchez et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 21(4), 957-963 (2013-01-12)
Human lens epithelium-derived growth factor (LEDGF)/p75 plays an important role in the HIV life cycle by stimulating integrase (IN)-led viral DNA integration into cellular chromosomes. Mechanistic studies show the majority of IN inhibitors chelate magnesium ions in the catalytic active
Yinhu Wang et al.
Biosensors & bioelectronics, 43, 180-185 (2013-01-12)
We report a novel hydrogen peroxide (H2O2) and hydrazine sensor based on low-cost poly(vinylpyrrolidone)-protected silver nanocubes (PVP-AgNCs). The monodisperse silver nanocubes were prepared by adding a trace amount of sodium sulfide in the conventional polyol synthesis for fast reduction of