Przejdź do
13-0830
Hexane
≥96.0%, suitable for residual phthalate analysis
Synonim(y):
n-Hexane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.18
EC Number:
203-777-6
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
Assay:
≥96.0%
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
assay
≥96.0%
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
expl. lim.
7.7 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for residual phthalate analysis
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexane
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-54-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matti Marklund et al.
Circulation, 132(7), 586-594 (2015-06-19)
High intake of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) may reduce the risk of cardiovascular disease (CVD) and mortality. Large, prospective studies including both sexes and circulating PUFAs as dietary biomarkers are needed. We investigated sex-specific associations of the major dietary PUFAs
Hilal E Toraman et al.
Journal of chromatography. A, 1359, 237-246 (2014-07-30)
The detailed compositional characterization of plastic waste pyrolysis oil was performed with comprehensive two-dimensional GC (GC×GC) coupled to four different detectors: a flame ionization detector (FID), a sulfur chemiluminescence detector (SCD), a nitrogen chemiluminescence detector (NCD) and a time of
Alexandre S Cristino et al.
Nature communications, 5, 5529-5529 (2014-11-21)
Increasing evidence suggests small non-coding RNAs (ncRNAs) such as microRNAs (miRNAs) control levels of mRNA expression during experience-related remodelling of the brain. Here we use an associative olfactory learning paradigm in the honeybee Apis mellifera to examine gene expression changes