Przejdź do
13-0760
Hexamethylenetetramine
SAJ first grade, ≥98.5%
Synonim(y):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decane, Hexamine, Methenamine, Urotropine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.19
EC Number:
202-905-8
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2018
MDL number:
Assay:
≥98.5%
Grade:
SAJ first grade
Vapor pressure:
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98.5%
form
crystalline
autoignition temp.
770 °F
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
mp
280 °C (subl.) (lit.)
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylenetetramine
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
100-97-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Jianguo Hu et al.
Talanta, 93, 345-349 (2012-04-10)
A green, one-step method for synthesis of graphene-Au nanoparticles (graphene-AuNPs) was introduced in this article, using an environmentally benign hexamethylenetetramine (HMTA) as reducing and stabilizing agent. HMTA slowly was hydrolyzed to generate aldehyde ammonia to reduce graphene oxides (GO) and
Ann Pontén et al.
Contact dermatitis, 68(1), 50-53 (2012-10-06)
The currently used patch test concentration for formaldehyde is 1.0% (wt/vol) in water. However, clinical experience and previous studies suggest that 1.0% might be insufficient for detecting an optimized number of clinically relevant cases of contact allergy to formaldehyde. To
Erin M Warshaw et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 66(2), 229-240 (2011-05-21)
Relatively little is known about the epidemiology of allergic contact dermatitis in older individuals. We sought to determine the frequency of positive and clinically relevant patch test reactions in older individuals (≥ 65 years old) referred for patch testing, and