Przejdź do
12-0820
Roztwór podstawowy glukozy
1000 mg/dL
Synonim(y):
D-(+)-Glucose solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1281608
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
availability
available only in Japan
concentration
1000 mg/dL
dilution
(for analytical testing)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Christel Thauvin-Robinet et al.
American journal of human genetics, 93(1), 141-149 (2013-07-03)
Short stature, hyperextensibility of joints and/or inguinal hernia, ocular depression, Rieger anomaly, and teething delay (SHORT) syndrome is a developmental disorder with an unknown genetic cause and hallmarks that include insulin resistance and lack of subcutaneous fat. We ascertained two
Mark-Steven Steiner et al.
Chemical Society reviews, 40(9), 4805-4839 (2011-06-16)
This critical review covers the present state of the art in optical sensing of glucose. Following an introduction into the significance of (continuous) sensing of glucose and a brief look back, we discuss methods based on (a) monitoring the optical
Jocelyn Campbell et al.
Ecology, 94(5), 1186-1195 (2013-07-19)
Foliose lichens with cyanobacterial bionts (bipartite and tripartite) form a distinct assemblage of epiphytes strongly associated with humid microclimatic conditions in inland British Columbia. Previous research showed that these cyano- and cephalolichen communities are disproportionately abundant and species-rich on conifer