Przejdź do
11-0475
Roztwór wzorcowy fluorków
1 mg/mL F-
Synonim(y):
Sodium fluoride solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaF
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.99
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Grade:
SAJ special grade
Form:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
1 mg/mL F-
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mercedes Lombarte et al.
The Journal of endocrinology, 218(1), 99-103 (2013-05-11)
Daily intake of water with fluoride concentrations >1.5 mg/l produces insulin resistance (IR). On the other hand, physical activity increases insulin sensitivity in the muscle. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of physical activity on IR
Peng Li et al.
Toxicology, 308, 138-145 (2013-04-13)
Sodium fluoride (NaF) is widely used for the treatment of dental caries and dentin hypersensitivity. However, its pro-apoptotic effect on odontoblasts may lead to harmful side-effects. The purpose of this study was to evaluate the pro-apoptotic effects of NaF in
Hiroyasu Sakai et al.
Anesthesiology, 118(5), 1076-1085 (2013-01-29)
Tyrosine (Tyr) kinases and mitogen-activated protein kinases have been thought to participate in the contractile response in various smooth muscles. The aim of the current study was to investigate the involvement of the Tyr kinase pathway in the contraction of