Przejdź do
09-1812
Diethyl ether
≥99.5%
Synonim(y):
Et2O, Ethoxyethane, Ether, Ethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3CH2)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352112
Beilstein/REAXYS Number:
1696894
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
28.5 psi
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
320 °F
expl. lim.
36.5 %
availability
available only in Japan
impurities
<100 ppm water
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethyl ether
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-49.0 °F
flash_point_c
-45 °C
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
60-29-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juan E Camacho Londoño et al.
European heart journal, 36(33), 2257-2266 (2015-06-13)
Pathological cardiac hypertrophy is a major predictor for the development of cardiac diseases. It is associated with chronic neurohumoral stimulation and with altered cardiac Ca(2+) signalling in cardiomyocytes. TRPC proteins form agonist-induced cation channels, but their functional role for Ca(2+)
Alessandra Forni et al.
Journal of molecular graphics & modelling, 38, 31-39 (2012-10-23)
The solvent effect on the I⋯O halogen bonding in complexes of iodobenzene derivatives with formaldehyde has been investigated by systematically varying the substituents on the iodobenzene ring. Calculations have been performed at MP2 and DFT levels of theory, using the
Tatsuya Yoshino et al.
Organic letters, 14(16), 4290-4292 (2012-08-09)
A highly efficient total synthesis of the 11-membered cyclic aspercyclides A (1) and B (2) has been achieved by chemo- and regioselective intramolecular oxidative C-O bond formation from differently substituted diphenols.