Przejdź do
09-1689
2-Ethoxyethanol
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonim(y):
Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352112
Beilstein/REAXYS Number:
1098271
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
3.1 (vs air)
vapor pressure
3.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0%
form
liquid
autoignition temp.
460 °F
expl. lim.
14 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethoxyethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
111.2 °F
flash_point_c
44 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-80-5
CAS No.
110-80-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rui-Sheng Wang et al.
Industrial health, 45(4), 574-578 (2007-09-20)
Ethylene glycol monoethyl ether (EGEE) can cause damage to testes and sperm, and its metabolites are believed to play an important role in its toxicity. Aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) is involved in the metabolism of this chemical. To investigate whether
Matthew J Traynor et al.
Toxicology and applied pharmacology, 218(2), 128-134 (2006-12-19)
Glycol ethers are solvents widely used alone and as mixtures in industrial and household products. Some glycol ethers have been shown to have a range of toxic effects in humans following absorption and metabolism to their aldehyde and acid metabolites.
Gargi Bagchi et al.
International journal of andrology, 31(2), 269-274 (2008-01-09)
Methoxyacetic acid (MAA), the active biological oxidation product of the industrial solvent ethylene glycol monomethyl ether (EGME), causes acute toxicity in several species including humans. MAA primarily affects tissues with rapidly dividing cells and high rates of energy metabolism, including