Przejdź do
09-1625
1,2-Dimethoxyethane
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCH2CH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.12
EC Number:
203-794-9
UNSPSC Code:
12352112
Beilstein/REAXYS Number:
1209237
MDL number:
PubChem Substance ID:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
48 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
396 °F
expl. lim.
10.4 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
pH
~7
bp
85 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
density
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dimethoxyethane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-71-4
CAS No.
110-71-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)