Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COO)2Mg · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.56
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
EC Number:
238-372-3
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ special grade
assay
≥99.0%
availability
available only in Japan
SMILES string
O=C(CN(CCN(CC(O[Na])=O)CC(O[Na])=O)C1)O[Mg]OC1=O.C
InChI
1S/C10H16N2O8.CH4.Mg.2Na/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);1H4;;;/q;;+2;2*+1/p-4
InChI key
GWHGOZUTJQPIGV-UHFFFAOYSA-J
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?