Przejdź do
09-0410
Eriochrome® Black T solution
Synonim(y):
Mordant Black 11
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12N3NaO7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.38
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
Beilstein/REAXYS Number:
4121162
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
availability
available only in Japan
SMILES string
[Na+].Oc1cc(c2cc(ccc2c1\N=N\c3ccc4ccccc4c3O)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+;
InChI key
AMMWFYKTZVIRFN-QUABFQRHSA-M
Application
for titration
Legal Information
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Deng-ming Sun et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 25(8), 1315-1317 (2005-12-07)
A new non-organic solvents extraction catalytic spectrophotometric method for the determination of trace amounts of manganese was studied. The method is based onthe manganese (II) catalyzing hydrogen peroxide to oxidate o f eriochrome black T in hydroxide-ammonium chloride buffer medium.
Namon Hirun et al.
International journal of pharmaceutics, 388(1-2), 196-201 (2010-01-16)
A novel gel system was obtained by mixing aqueous solutions of tamarind seed xyloglucan (TSX) and Eriochrome Black T (EBT), an antiangiogenic compound. The shear-viscosity flow curves revealed that all the studies mixtures displayed a shear thinning behavior. Viscosity increased
Ali A Ensafi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 73(5), 794-798 (2009-05-05)
A new, rapid, sensitive, non-extraction batch, and flow injection spectrophotometric method for the determination of cationic surfactants (CSs) such as cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB), tetra-n-butyl ammonium chloride (TBAC) and cetylpyridinium chloride (CPC) is proposed. The method is based on the