Przejdź do
07-5350
1,4-Dioxane
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Diethylene oxide, Dioxane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
102551
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
27 mmHg ( 20 °C), 40 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
356 °F
expl. lim.
22 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.422 (lit.)
pH
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChI key
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dioxane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-91-1
CAS No.
123-91-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)