Przejdź do
07-2770
Diethylamine
SAJ first grade, ≥98.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.14
EC Number:
203-716-3
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
605268
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
14.14 psi ( 55 °C), 180 mmHg ( 20 °C), 3.51 psi ( 20 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
594 °F
expl. lim.
10.1 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.385 (lit.)
pH
13 (20 °C, 100 g/L)
bp
55 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
density
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-14.8 °F - closed cup
flash_point_c
-26 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-89-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Rubio et al.
International journal of pharmaceutics, 386(1-2), 108-113 (2009-11-20)
This work evaluates the effect of different bicellar systems on the percutaneous absorption of diclofenac diethylamine (DDEA) using two different approaches. In the first case, the drug was included in bicellar systems, which were applied on the skin and, in
Jun Guo et al.
Journal of chromatography. A, 1307, 66-72 (2013-08-15)
The extraction efficiency of analytes in a cold fiber headspace solid-phase microextraction (CF-HS-SPME) system was investigated both theoretically and experimentally. The system was applied for quantitative extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from solid matrices. In order to achieve better
Rakesh Naduvile Veedu et al.
The journal of physical chemistry. A, 112(40), 9742-9750 (2008-09-16)
Five aryliminopropadienones 4a- d have been synthesized by flash vacuum thermolysis (FVT) by using two different precursors in each case. These compounds were deposited at 50 K at a pressure of ca. 10(-6) mbar together with three different nucleophiles, namely