Przejdź do
07-2760
Diethylamine
SAJ special grade, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2NH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
73.14
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
Beilstein/REAXYS Number:
605268
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ special grade
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
14.14 psi ( 55 °C), 180 mmHg ( 20 °C), 3.51 psi ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
594 °F
expl. lim.
10.1 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.385 (lit.)
pH
13 (20 °C, 100 g/L)
bp
55 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
density
0.707 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCNCC
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diethylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-14.8 °F
flash_point_c
-26 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-89-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Katina S S Dossou et al.
Journal of chromatography. A, 1216(44), 7450-7455 (2009-06-26)
A polysaccharide-based chiral stationary phase (Sepapak-4), with cellulose tris(4-chloro-3-methylphenylcarbamate) as chiral selector, has been investigated in liquid chromatography (LC). Its enantioresolution power was evaluated towards 13 basic amino-drugs with widely different structures and polarities, using polar organic mobile phases. After
Roberto Cirilli et al.
Analytical chemistry, 81(9), 3560-3570 (2009-03-28)
Second-order rate constants of the diethylamine-promoted enantiomerization of 2-[2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2-oxo-1-phenylethyl]-isoindole-1,3-dione, a chiral alpha-substituted ketone endowed with high anti-MAO activity type-A, were measured by dynamic high-performance liquid chromatography (DHPLC), stopped-flow high-performance liquid chromatography (sf-HPLC), and a classical method based on enantioselective HPLC
Jun Guo et al.
Journal of chromatography. A, 1307, 66-72 (2013-08-15)
The extraction efficiency of analytes in a cold fiber headspace solid-phase microextraction (CF-HS-SPME) system was investigated both theoretically and experimentally. The system was applied for quantitative extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from solid matrices. In order to achieve better