Przejdź do
07-1470
2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide
JIS special grade
Synonim(y):
2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H2Br2ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
299.35
EC Number:
208-667-1
UNSPSC Code:
12352115
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
2094249
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
form
solid
availability
available only in Japan
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl\N=C1\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
InChI
1S/C6H2Br2ClNO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
InChI key
JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exploding BombExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Self-react. A - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)