Przejdź do
07-1090
Ziemia okrzemkowa nie myta
CP
Synonim(y):
Diatomaceous earth, Diatomaceous silica, Kieselguhr
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
11101527
PubChem Substance ID:
MDL number:
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
CP
form
solid
availability
available only in Japan
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Wysoce nierozpuszczalny, obojętny materiał do stosowania jako środek wspomagający filtrację.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ziemia okrzemkowa nie myta
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Goran G Andrić et al.
Journal of economic entomology, 105(2), 670-678 (2012-05-23)
Insecticidal potential of natural zeolites and diatomaceous earths originating from Serbia against Sitophilus oryzae (L.) and Tribolium castaneum (Herbst) was evaluated. Two natural zeolite formulations (NZ and NZ Modified) were applied to wheat at rates of 0.50, 0.75, and 1.0
James F Meadow et al.
Microbial ecology, 65(1), 171-179 (2012-08-29)
Geothermal influenced soils exert unique physical and chemical limitations on resident microbial communities but have received little attention in microbial ecology research. These environments offer a model system in which to investigate microbial community heterogeneity and a range of soil
Manpreet Bariana et al.
International journal of pharmaceutics, 443(1-2), 230-241 (2013-01-05)
Diatomaceous earth (DE), or diatomite silica microparticles originated from fossilized diatoms are a potential substitute for its silica-based synthetic counterparts to address limitations in conventional drug delivery. This study presents the impact of engineered surface chemistry of DE microparticles on