Przejdź do
05-6450
Cresol mixture of isomers
CP
Synonim(y):
Methylphenol tricresol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
CP
form
liquid
availability
available only in Japan
SMILES string
Cc1ccc(O)cc1.Cc2cccc(O)c2.Cc3ccccc3O
InChI
1S/3C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;1-6-3-2-4-7(8)5-6;1-6-4-2-3-5-7(6)8/h3*2-5,8H,1H3
InChI key
QTWJRLJHJPIABL-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cresol mixture of isomers
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
199.4 °F - closed cup
flash_point_c
93 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)