Przejdź do
05-6000
Copper(I) iodide
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonim(y):
Cuprous iodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CuI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.45
EC Number:
231-674-6
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor pressure
10 mmHg ( 656 °C)
assay
≥97.0%
availability
available only in Japan
mp
605 °C (lit.)
density
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
InChI key
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(I) iodide
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)