Przejdź do
05-5240
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonim(y):
Cobaltous nitrate, Cobaltous nitrate hexahydrate, Nitric acid, cobalt(II) salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Co(NO3)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
291.03
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥97.0%
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: cobalt
availability
available only in Japan
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
mp
55 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI key
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cobalt(II) nitrate hexahydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10026-22-9
CAS No.
10026-22-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matthew W Kanan et al.
Science (New York, N.Y.), 321(5892), 1072-1075 (2008-08-02)
The utilization of solar energy on a large scale requires its storage. In natural photosynthesis, energy from sunlight is used to rearrange the bonds of water to oxygen and hydrogen equivalents. The realization of artificial systems that perform "water splitting"
Jianchang Yang et al.
Journal of experimental botany, 57(1), 149-160 (2005-12-07)
The purpose of this study was to test the hypothesis that the interaction between abscisic acid (ABA) and ethylene may be involved in mediating the post-anthesis development of spikelets in rice (Oryza sativa L.). Two rice genotypes were field-grown, and
T Shahwan et al.
Journal of colloid and interface science, 277(1), 23-28 (2004-07-28)
The sorption behavior of Ba(2+) and Co(2+) ions on a natural clay sample rich in kaolinite was studied using time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS). Depth profiling at 10-A steps was performed up to a 70-A matrix depth of the