Przejdź do
05-4580
Roztwór wzorcowy chromu
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Cr, 1000 ppm Cr
Synonim(y):
Potassium dichromate solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2Cr2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.18
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
1 mg/mL Cr, 1000 ppm Cr
suitability
suitable for atomic absorption spectrometry
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A N Zinalieva et al.
Gigiena i sanitariia, (3)(3), 67-69 (2012-10-24)
The disturbance of the structure and function of pulmonary surfactant system (pSS) is an essential component of almost all pulmonary diseases. Chromium compounds have a damaging effect on the PSS, which contributes to the formation of nonspecific pulmonary diseases and
Eduardo Molina-Jijón et al.
Toxicology, 291(1-3), 93-101 (2011-11-26)
Deferoxamine (DFO) is a recognized iron chelator which has been shown to exert nephroprotection in models of toxic nephropathies. In the present work the potential protective effects of DFO against Cr(VI)-induced nephrotoxicity and oxidant stress were evaluated. Rats were injected
Athanasia G Tekerlekopoulou et al.
Water research, 47(2), 623-636 (2012-11-28)
The kinetics of hexavalent chromium bio-reduction in draw-fill suspended and attached growth reactors was examined using sugar as substrate and indigenous microorganisms from the industrial sludge of the Hellenic Aerospace Industry. Initially, experiments in suspended growth batch reactors for Cr