Przejdź do
05-0810
Calcium L-lactate pentahydrate
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonim(y):
L-Lactic acid calcium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3CH(OH)COO]2Ca · 5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.29
EC Number:
248-953-3
UNSPSC Code:
12352107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4923285
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Form:
solid
Grade:
SAJ first grade
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
assay
≥97.0%
form
solid
availability
available only in Japan
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2/t2*2-;;;;;;/m00....../s1
InChI key
HPVJXNNKHRNBOY-VFGZHDCSSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium L-lactate pentahydrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ehsan Rezabeigi et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 40, 248-252 (2014-05-27)
More than four decades after the discovery of 45S5 Bioglass® as the first bioactive material, this composition is still one of the most promising materials in the tissue engineering field. Sol-gel-derived bioactive glasses generally possess improved properties over other bioactive