Przejdź do
05-0480
Calcium carbonate
JIS special grade, ≥99.5%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CaCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.09
EC Number:
207-439-9
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
8008338
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
assay
≥99.5%
form
powder
availability
available only in Japan
pH
8
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium carbonate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sophie A Jamal et al.
Lancet (London, England), 382(9900), 1268-1277 (2013-07-23)
Phosphate binders (calcium-based and calcium-free) are recommended to lower serum phosphate and prevent hyperphosphataemia in patients with chronic kidney disease, but their effects on mortality and cardiovascular outcomes are unknown. We aimed to update our meta-analysis on the effect of
Polysaccharides and proteoglycans in calcium carbonate-based biomineralization.
José L Arias et al.
Chemical reviews, 108(11), 4475-4482 (2008-07-26)
Ling Li et al.
Nature materials, 13(5), 501-507 (2014-04-01)
Hierarchical composite materials design in biological exoskeletons achieves penetration resistance through a variety of energy-dissipating mechanisms while simultaneously balancing the need for damage localization to avoid compromising the mechanical integrity of the entire structure and to maintain multi-hit capability. Here