Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CO2(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
EC Number:
202-318-7
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1103741
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
availability
available only in Japan
bp
156-157 °C/3.5 mmHg (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
InChI key
QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
hcodes
Hazard Classifications
ED HH 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
94-26-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Caroline Stremnitzer et al.
The Journal of investigative dermatology, 135(7), 1790-1800 (2015-02-24)
Papain is commonly used in food, pharmaceutical, textile, and cosmetic industries and is known to induce occupational allergic asthma. We have previously shown that the papain-like cysteine protease Dermatophagoides pteronyssinus 1 from house dust mite exhibits percutaneous sensitization potential. We
Guoyuan Wen et al.
The Journal of general virology, 96(Pt 6), 1219-1228 (2015-01-30)
Thermostable Newcastle disease virus (NDV) vaccines have been used widely to control Newcastle disease for village poultry flocks, due to their independence of cold chains for delivery and storage. To explore the potential use of thermostable NDV as a vaccine
Anna Viridén et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 77(1), 99-110 (2010-11-18)
This study investigates the effect of the chemical heterogeneity of hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) on the release of model drug substances from hydrophilic matrix tablets. The hypothesis was that the release of drug substances could be influenced by possible interactions with