Przejdź do
03-4720
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.35
EC Number:
204-881-4
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1911640
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
7.6 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
autoignition temp.
878 °F
availability
available only in Japan
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChI key
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
260.6 °F - open cup
flash_point_c
127 °C - open cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Butylated hydroxytoluene (BHT): a review.
H Babich
Environmental research, 29(1), 1-29 (1982-10-01)
Gen-ichiro Arimura et al.
Plant physiology, 146(3), 965-973 (2008-01-01)
Continuous mechanical damage initiates the rhythmic emission of volatiles in lima bean (Phaseolus lunatus) leaves; the emission resembles that induced by herbivore damage. The effect of diurnal versus nocturnal damage on the initiation of plant defense responses was investigated using
A M Malkinson
Environmental mutagenesis, 5(3), 353-362 (1983-01-01)
Although the average American's daily consumption of BHT can be measured in milligrams, there are numerous reports that BHT causes organ damage in laboratory animals. Only a few genotoxic effects of BHT have been reported, however, including mutagenicity in the