Przejdź do
03-4640
tert-Butanol
SAJ first grade, ≥98.0%
Synonim(y):
2-Methyl-2-propanol, tert-Butyl alcohol, Trimethyl carbinol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3COH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.12
EC Number:
200-889-7
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
906698
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
31 mmHg ( 20 °C), 44 mmHg ( 26 °C)
assay
≥98.0%
form
liquid
autoignition temp.
896 °F
expl. lim.
8 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChI key
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tert-Butanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
59.0 °F - closed cup
flash_point_c
15 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)