Przejdź do
03-4500
Butyl acetate
JIS special grade, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COO(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
EC Number:
204-658-1
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1741921
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
JIS special grade
Bp:
124-126 °C (lit.)
Vapor pressure:
15 mmHg ( 25 °C), 8 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
vapor density
4 (vs air)
vapor pressure
15 mmHg ( 25 °C), 8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
790 °F
expl. lim.
7.6 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
pH
6.2 (20 °C, 5 g/L)
bp
124-126 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
InChI key
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Butyl acetate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
flash_point_c
27 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
123-86-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)