Przejdź do
03-3370
Bromine
SAJ first grade, ≥97.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.81
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-778-1
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
7.14 (vs air)
vapor pressure
175 mmHg ( 20 °C), 671 mmHg ( 55 °C)
assay
≥97.0%
form
liquid
availability
available only in Japan
resistivity
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
bp
58.8 °C (lit.)
mp
−7.2 °C (lit.)
density
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
InChI key
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bromine-77 and iodine-123 radiopharmaceuticals.
G Stöcklin
The International journal of applied radiation and isotopes, 28(1-2), 131-147 (1977-01-01)
Teresa M Bisson et al.
Environmental science & technology, 46(21), 12186-12193 (2012-10-02)
Recent laboratory and field-scale experiments demonstrated the potential for brominated industrial solid waste from biomass combustion (Br-Ash) to be an efficient, cost-effective alternative to activated carbon for capturing mercury from coal-fired power plants. To develop this attractive alternative technology to
Nickel-butadiene catalytic system for the cross-coupling of bromoalkanoic acids with alkyl Grignard reagents: a practical and versatile method for preparing fatty acids.
Takanori Iwasaki et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(9), 2956-2960 (2013-02-02)