Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
form
solid
availability
available only in Japan
concentration
1 mg/mL B, 1000 ppm B
solubility
water: soluble
density
1.440 g/cm3
suitability
suitable for atomic absorption spectrometry
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Roztwór wzorcowy boru
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10043-35-3
10043-35-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?