Przejdź do
03-0850
Benzene
SAJ first grade, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.11
EC Number:
200-753-7
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
969212
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
2.77 (vs air)
vapor pressure
166 mmHg ( 37.7 °C), 74.6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
1043 °F
expl. lim.
8 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
12.2 °F
flash_point_c
-11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
John C Thomas et al.
ACS nano, 9(5), 4734-4742 (2015-04-14)
Carboranethiol molecules self-assemble into upright molecular monolayers on Au{111} with aligned dipoles in two dimensions. The positions and offsets of each molecule's geometric apex and local dipole moment are measured and correlated with sub-Ångström precision. Juxtaposing simultaneously acquired images, we
David Galbraith et al.
Critical reviews in toxicology, 40 Suppl 2, 1-46 (2010-10-14)
Over the last century, benzene has been a well-studied chemical, with some acute and chronic exposures being directly associated with observed hematologic effects in humans and animals. Chronic heavy exposures to benzene have also been associated with acute myelogenous leukemia
Jelle Vlaanderen et al.
Environmental health perspectives, 119(2), 159-167 (2010-10-01)
The use of occupational cohort studies to assess the association of benzene and lymphoma is complicated by problems with exposure misclassification, outcome classification, and low statistical power. We performed meta-analyses of occupational cohort studies for five different lymphoma categories: Hodgkin