Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
JIS special grade
vapor density
2.77 (vs air)
vapor pressure
166 mmHg ( 37.7 °C), 74.6 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
1043 °F
expl. lim.
8 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
InChI key
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
12.2 °F
flash_point_c
-11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?