Przejdź do
01-6635
Arsenic(III) oxide
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Arsenic trioxide, Arsenous acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
As2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.84
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-481-4
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor pressure
0.000001 hPa ( 66 °C)
assay
≥99.0%
form
powder
availability
available only in Japan
SMILES string
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
InChI key
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arsenic(III) oxide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
1327-53-3
CAS No.
1327-53-3
CAS No.
1327-53-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)