Przejdź do
01-5610
Aniline
SAJ first grade, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
93.13
EC Number:
200-539-3
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
605631
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
SAJ first grade
vapor density
3.22 (185 °C, vs air)
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
1139 °F
expl. lim.
11 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.586 (lit.)
pH
8.8 (20 °C, 36 g/L)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
The acute toxicity of aniline involves its activation in vivo to 4-hydroxyaniline and the formation of adducts with hemoglobin. In erythrocytes, this is associated with the release of iron and the accumulation of methemoglobin and the development of hemolytic anemia and inflammation of the spleen. Tumor formation is often observed in the spleen on prolonged administration.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aniline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
62-53-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hongli Ji et al.
Molecular plant-microbe interactions : MPMI, 28(5), 519-533 (2015-01-22)
The nonprotein amino acid β-aminobutyric acid (BABA) is known to protect plants against various pathogens. The mode of action is relatively diverse and specific in different plant-pathogen systems. To extend the analysis of the mode of action of BABA to
M Peluso et al.
Carcinogenesis, 21(2), 183-187 (2000-02-05)
The 'Mediterranean diet', a diet rich in cereals, fruit and vegetables, has been associated with lowering the risk of a variety of cancers of the digestive tract and the bladder. In a previous study, we showed that the high phenolic
J S Bus et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 25(8), 619-626 (1987-08-01)
Aniline and several structurally-related aromatic amines produce spleen tumours in rats given high doses of compound in 2-year bioassay studies. Evaluation of the pathogenesis of the splenic lesions and characterization of the disposition of radiolabelled aniline in animals suggests that