Przejdź do
01-4940
Ammonium phosphate dibasic
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.06
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-987-8
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
assay
≥99.0%
form
crystalline
availability
available only in Japan
pH
7.5-9.0 (25 °C, 132.1 g/L)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-28-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Everest Akaraonye et al.
Biotechnology journal, 7(2), 293-303 (2011-12-08)
The main hindrance in the use of polyhydroxyalkanoates (PHAs) as a replacement for existing petroleum-based plastics is their high production cost. The carbon source accounts for 50% of the cost for PHA production. Thus, increasing the yield and productivity of
Xiaopeng Gao et al.
Journal of the science of food and agriculture, 90(5), 750-758 (2010-04-01)
A 3-year field trial was conducted to investigate the effect of agricultural management practices including tillage, preceding crop and phosphate fertilization on root colonization by arbuscular mycorrhizal (AM) fungi and grain cadmium (Cd) concentration of durum wheat (Triticum turgidum L.).
Alicia Gutiérrez et al.
Food microbiology, 31(1), 25-32 (2012-04-06)
Nitrogen deficiencies in grape musts are one of the main causes of stuck or sluggish wine fermentations. Currently, the most common method for dealing with nitrogen-deficient fermentations is adding supplementary nitrogen (usually ammonium phosphate). However, it is important to know