Przejdź do
01-4390
Ammonium acetate
JIS special grade, ≥97.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CO2NH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.08
EC Number:
211-162-9
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4186741
MDL number:
Assay:
≥97.0%
Grade:
JIS special grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
assay
≥97.0%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Baron-Cohen et al.
Molecular psychiatry, 20(3), 369-376 (2014-06-04)
Autism affects males more than females, giving rise to the idea that the influence of steroid hormones on early fetal brain development may be one important early biological risk factor. Utilizing the Danish Historic Birth Cohort and Danish Psychiatric Central
Jean-François Daudelin et al.
Veterinary research, 42, 69-69 (2011-05-25)
This study evaluated the effect of the probiotics Pediococcus acidilactici and Saccharomyces cerevisiae boulardii on the intestinal colonization of O149 enterotoxigenic Escherichia coli harbouring the F4 (K88) fimbriae (ETEC F4) and on the expression of ileal cytokines in weaned pigs.
Merja Gergov et al.
Journal of analytical toxicology, 39(5), 359-364 (2015-03-10)
This work describes a procedure to evaluate matrix effects in a combined dilution and standard addition method (SAM) using liquid chromatography-electrospray-tandem mass spectrometry. The method was validated and applied to an analysis of metformin in postmortem blood samples. The analytical