Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
AlCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.34
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-208-1
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
SAJ first grade
vapor pressure
1 mmHg ( 100 °C)
assay
≥98.0%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: aluminum
availability
available only in Japan
pH
2.4 (20 °C, 100 g/L)
mp
190 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Al](Cl)Cl
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Features and Benefits
The vapor-phase co-reductions with other metal halides by hydrogen results in finely divided intermetallics with applications as structural materials or compounds with useful thermoelectric, magnetic, and oxidation-resistance properties. Aluminum nitride can be synthesized from the elemnts with AlCl3 added to help facilitate crystallization.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum chloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?