Przejdź do
01-0650
Acetonitrile
≥99.8%, suitable for HPLC
Synonim(y):
Methyl cyanide, Anhydrous ACN, Dry MeCN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116023
Beilstein/REAXYS Number:
741857
MDL number:
Assay:
≥99.8%
Grade:
HPLC grade
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
HPLC grade
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8%
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
availability
available only in Japan
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Preparation and characterization of stationary phase gradients on C8 liquid chromatography columns.: This study explores the development and analysis of stationary phase gradients on C8 columns, crucial for optimizing chromatographic separations in analytical chemistry (Cecil et al., 2024).
  • Metal-cation-induced shifts in thiolate redox and reduced sulfur speciation.: Investigates the impact of metal cations on the redox behavior of thiolates, a key area in understanding redox processes in various chemical systems (Seo et al., 2024).
  • A Phosphine-Oxide Cobalt(II) Complex and Its Catalytic Activity Studies toward Alcohol Dehydrogenation Triggered Direct Synthesis of Imines and Quinolines.: Describes the catalytic role of a cobalt(II) phosphine-oxide complex in synthesizing imines and quinolines from alcohols, a significant contribution to synthetic organic chemistry (Khatua et al., 2024).
  • [Simultaneous determination of 31 banned veterinary drugs during egg-laying period in poultry eggs by ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry].: This Chinese study presents a method for detecting multiple veterinary drugs in eggs, highlighting advancements in food safety and analytical methodologies (Zhu et al., 2024).
  • Probing Isolated Water Molecules in Aqueous Acetonitrile Solutions Using Oxygen K-Edge X-ray Absorption Spectroscopy.: Focuses on the molecular dynamics of water in acetonitrile solutions, providing insights that are crucial for understanding solvent effects in various chemical environments (Nagasaka, 2024).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.0 °F
flash_point_c
12.8 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Timo Glatter et al.
Molecular systems biology, 5, 237-237 (2009-01-22)
Protein complexes represent major functional units for the execution of biological processes. Systematic affinity purification coupled with mass spectrometry (AP-MS) yielded a wealth of information on the compendium of protein complexes expressed in Saccharomyces cerevisiae. However, global AP-MS analysis of
Hélène Hall et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 9), 2493-2508 (2014-07-27)
The neuropathological substrate of dementia in patients with Parkinson's disease is still under debate, particularly in patients with insufficient alternate neuropathology for other degenerative dementias. In patients with pure Lewy body Parkinson's disease, previous post-mortem studies have shown that dopaminergic
Kangmin Chon et al.
Water research, 81, 388-397 (2015-07-05)
In this study, the changes in UV absorbance at 254 nm (UVA254) and electron donating capacity (EDC) were investigated as surrogate indicators for assessing removal of micropollutants and bromate formation during ozonation of wastewater effluents. To measure the EDC, a novel