Przejdź do
01-0645
Acetonitrile
≥99.8% (GC), for chromatography
Synonim(y):
Methyl cyanide, Anhydrous ACN, Dry MeCN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
741857
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acetonitrile, suitable for chromatography
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for chromatography
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.0 °F
flash_point_c
12.8 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Timo Glatter et al.
Molecular systems biology, 5, 237-237 (2009-01-22)
Protein complexes represent major functional units for the execution of biological processes. Systematic affinity purification coupled with mass spectrometry (AP-MS) yielded a wealth of information on the compendium of protein complexes expressed in Saccharomyces cerevisiae. However, global AP-MS analysis of
Hélène Hall et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 9), 2493-2508 (2014-07-27)
The neuropathological substrate of dementia in patients with Parkinson's disease is still under debate, particularly in patients with insufficient alternate neuropathology for other degenerative dementias. In patients with pure Lewy body Parkinson's disease, previous post-mortem studies have shown that dopaminergic
Kangmin Chon et al.
Water research, 81, 388-397 (2015-07-05)
In this study, the changes in UV absorbance at 254 nm (UVA254) and electron donating capacity (EDC) were investigated as surrogate indicators for assessing removal of micropollutants and bromate formation during ozonation of wastewater effluents. To measure the EDC, a novel