Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Level
agency
suitable for EPA 1613, suitable for EPA 1633
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
product line
OmniSolv®
assay
≥99.9% (toluene)
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.02% Water (H2O), ≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
evapn. residue
≤3 ppm
color
APHA: ≤10
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
transition temp
flash point 4 °C
solubility
0.52 g/L
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤285 nm
UV absorption
λ: 285 nm Amax: ≤1.00, λ: 286 nm Amax: ≤0.70, λ: 288 nm Amax: ≤0.40, λ: 300 nm Amax: ≤0.10, λ: 350 nm Amax: ≤0.01
application(s)
PFAS testing
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- a Toluene is commonly used as a solvent and carrier medium in GC for the analysis of volatile organic compounds (VOCs), especially aromatic hydrocarbons
- In normal-phase HPLC, toluene serves as a non-polar mobile phase component for separating hydrophobic analytes such as polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
- Used as a mobile phase to separate C₆₀ and C₇₀ fullerenes by gel permeation chromatography
Packaging
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F - closed cup
flash_point_c
4.4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| TX0737-6 | 04061839446496 |
| TX0737-31 | 04061839446472 |
| TX0737P-1 | 04061839446540 |
| TX0737-1 | 04061839446465 |
| TX0737-NP20 | 04061839446502 |