Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116102
Clone:
LB-2, monoclonal
Technique(s):
agglutination assay: suitable
Application:
Agglut.
Citations:
-
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
biological source
mouse
antibody form
unpurified
clone
LB-2, monoclonal
form
liquid
packaging
kit of
concentration
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
isotype
IgM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Barwnik: Żółty barwnik chinolinowy C.I. 47005
Zawiera 0,1% (w/v) azydku sodu
Filtrowany przez filtr końcowy 0,22 μm
Okres trwałości: 36 miesięcy od daty filtracji
Skład produktu zbadany zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy UE IVD w celu potwierdzenia rejestracji CE.
Wyłącznie do użytku in vitro.
Zawiera 0,1% (w/v) azydku sodu
Filtrowany przez filtr końcowy 0,22 μm
Okres trwałości: 36 miesięcy od daty filtracji
Skład produktu zbadany zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy UE IVD w celu potwierdzenia rejestracji CE.
Wyłącznie do użytku in vitro.
Application
Do stosowania w technikach probówek, szkiełek i mikropłytek.
Zestaw odczynnik + rozcieńczalnik.
Legal Information
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone LB-2, monoclonal | clone LB-2, monoclonal | clone LB-2, monoclonal | clone LB-2, monoclonal |
| antibody form unpurified | antibody form unpurified | antibody form unpurified | antibody form unpurified |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| isotype IgM | isotype IgM | isotype IgM | isotype IgM |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-B (klon LB-2), odczynnik do serologii grup krwi plus rozcieńczalnik
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c